Wichtige Dokumente
799076
N1,N1,N3,N3,N6,N6,N8,N8-Octakis(4-methoxyphenyl)-1,3,6,8-pyrenetetramine
Synonym(e):
Py-C
About This Item
Assay
≥98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
174-181 °C (decomposition)
λmax
492 nm in chlorobenzene (lit.)
Energie der Orbitale
HOMO 5.11 eV (opt)
LUMO 2.74 eV (CV)
SMILES String
COC(C=C1)=CC=C1N(C2=CC=C(OC)C=C2)C3=C(C=C4)C(C(C4=C(N(C5=CC=C(OC)C=C5)C6=CC=C(OC)C=C6)C=C7N(C8=CC=C(OC)C=C8)C9=CC=C(OC)C=C9)=C7C=C%10)=C%10C(N(C%11=CC=C(OC)C=C%11)C%12=CC=C(OC)C=C%12)=C3
InChI
1S/C72H62N4O8/c1-77-55-25-9-47(10-26-55)73(48-11-27-56(78-2)28-12-48)67-45-68(74(49-13-29-57(79-3)30-14-49)50-15-31-58(80-4)32-16-50)64-43-44-66-70(76(53-21-37-61(83-7)38-22-53)54-23-39-62(84-8)40-24-54)46-69(65-42-41-63(67)71(64)72(65)66)75(51-17-33-59(81-5)34-18-51)52-19-35-60(82-6)36-20-52/h9-46H,1-8H3
InChIKey
JUQSGFMWZQXKJS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Sonstige Hinweise
- JSC = 20.2 mA/cm2
- VOC = 0.89 V
- FF = 69.4%
- PCE = 12.4%
TiO2 (mesoporous)/CH3NH3PbI3/Py-C (HTM)/Au
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)