Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 184,00 |
Über diesen Artikel
assay
≥98%
Quality Segment
form
solid
SMILES string
O=C(O)C(C=C1)=CC=C1/C(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=CC=C3)/C4=CC=C(C(O)=O)C=C4
InChI
1S/C28H20O4/c29-27(30)23-15-11-21(12-16-23)25(19-7-3-1-4-8-19)26(20-9-5-2-6-10-20)22-13-17-24(18-14-22)28(31)32/h1-18H,(H,29,30)(H,31,32)/b26-25+
InChI key
MTTUYJXPONEHGK-OCEACIFDSA-N
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description 98% | description suitable for cell culture, suitable for plant cell culture | description NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 11033107, mouse cornea. Epithelial cells isolated from basal limbal layer. |
| form solid | form solid | form solid | form - |
| assay ≥98% | assay 98% | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?