Fortfahren mit
797340
1,2-Bis[4-(azidomethyl)phenyl]-1,2-diphenylethene
Synonym(e):
TPE-MN3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H22N6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
442.51
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
solid
SMILES string
[N-]=[N+]=NCC(C=C1)=CC=C1/C(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=CC=C3)/C4=CC=C(CN=[N+]=[N-])C=C4
InChI
1S/C28H22N6/c29-33-31-19-21-11-15-25(16-12-21)27(23-7-3-1-4-8-23)28(24-9-5-2-6-10-24)26-17-13-22(14-18-26)20-32-34-30/h1-18H,19-20H2/b28-27+
InChI key
IXQXFSMBYFNNPN-BYYHNAKLSA-N
Application
TPE-MN3 is an aggregation-induced emission (AIE) dye for "Click" reactions.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)