Merck
796697
Sigma-Aldrich
3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-benzoic acid
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H18N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Form
solid
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
O=C(O)C1=CC=CC(CN2CCN(C)CC2)=C1
InChI
1S/C13H18N2O2/c1-14-5-7-15(8-6-14)10-11-3-2-4-12(9-11)13(16)17/h2-4,9H,5-8,10H2,1H3,(H,16,17)
InChIKey
SMSCFZLMSBEZQU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)