Fortfahren mit
79558
Phosphormolybdänsäure Natriumsalz Hydrat
technical
Synonym(e):
Molybdänphosphorsäure Natriumsalz, Natrium phosphormolybdat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 122,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Na3[P(Mo3O10)4] · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1891.20 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352000
EC Number:
215-206-8
MDL number:
€ 122,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical
Quality Segment
form
crystals
reaction suitability
core: molybdenum, reagent type: catalyst, reagent type: oxidant
mp
98 °C (dec.) (lit.)
density
2.83 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-][Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)OP(=O)(O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo]([O-])(=O)=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/12Mo.3Na.H3O4P.H2O.36O/c;;;;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;;;;(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;;;;;;6*+1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;3*-1/p-3
InChI key
GVSXYXXCIUVHQT-UHFFFAOYSA-K
Application
Reactant for synthesis of:
  • Supramolecular hydrogen-bonded Archimedean cages with encapsulated organic and inorganic species
Reactant for:
  • Temperature programmed reduction and hydrogen-isotope exchange
  • Passivation of stainless steel
Used for:
  • Plastic membrane electrodes for determination of flavoxate hydrochloride and cyclopentolate hydrochloride
  • Investigations of catalyst load role on transesterification of di-Me carbonate and phenol
  • Cocatalyst for methanol carbonylation
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M1651342165331058
description
technical
description
≥99.5%, suitable for plant cell culture
description
-
description
ACS reagent, ≥99%
reaction suitability
core: molybdenum, reagent type: oxidant, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: molybdenum
reaction suitability
-
reaction suitability
-
form
crystals
form
-
form
powder
form
powder or crystals
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
density
2.83 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
mp
98 °C (dec.) (lit.)
mp
100 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
100 °C (dec.) (lit.)
grade
technical
grade
-
grade
-
grade
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)