795232
1-Bromovinyl-1-boronic acid MIDA ester
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
153-158 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
C=C(Br)B1OC(CN(C)CC(O1)=O)=O
InChI
1S/C7H9BBrNO4/c1-5(9)8-13-6(11)3-10(2)4-7(12)14-8/h1,3-4H2,2H3
InChIKey
PZDXKEHNRTYTFO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
(1-Bromovinyl)-MIDA boronate: a readily accessible and highly versatile building block for small molecule synthesis
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)