Fortfahren mit
794465
Ritter Pentafluoroiodoethane-TMG Reagent
Synonym(e):
TMG-CF3CF2I, Tetramethylguanidine-pentafluoroethyl iodide adduct
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H13F5IN3
Molekulargewicht:
361.09
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
eCl@ss:
32160703
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
density
1.53 g/mL
functional group
amine, fluoro, iodo
shipped in
dry ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)I.N=C(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C5H13N3.C2F5I/c1-7(2)5(6)8(3)4;3-1(4,5)2(6,7)8/h6H,1-4H3;
InChI key
ZFIASFCSDAHOLE-UHFFFAOYSA-N
Application
Product is a more convenient, liquified version of pentafluoroiodoethane, which can be utilized in photocatalytic and electrophilic pentafluoroethylation of olefins and heteroatoms respectively.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)