Merck
792675
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-chlorobenzenesulfonyl fluoride
97%
Synonym(e):
5-Chloro-2-fluorobenzenesulfonyl fluoride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H3ClF2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.60
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
mp (Schmelzpunkt)
35-41 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
fluoro
SMILES String
FC1=C(S(F)(=O)=O)C=C(Cl)C=C1
InChI
1S/C6H3ClF2O2S/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11/h1-3H
InChIKey
DOVCXFSROGOKQI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)