Fortfahren mit
78239
(R)-3-Phenylbuttersäure
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
Synonym(e):
(R)-β-Methylhydrozimtsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 152,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.20
UNSPSC Code:
12352002
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2501477
Assay:
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
Form:
liquid
€ 152,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
form
liquid
optical activity
[α]20/D −57±2°, c = 1% in benzene
refractive index
n20/D 1.517
bp
94-95 °C/0.3 mmHg (lit.)
density
1.069 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, phenyl
SMILES string
C[C@H](CC(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(7-10(11)12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,11,12)/t8-/m1/s1
InChI key
ZZEWMYILWXCRHZ-MRVPVSSYSA-N
Other Notes
Chiral standard. Chiral building block for the synthesis of the corresponding alcohol, amide and olefin; Stereoselective α-amination via Evans′ imide enolate
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
7897611680756655
description
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
description
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
description
98%
description
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
98%
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.069 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.067 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.515 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.029 g/mL at 20 °C (lit.)
bp
94-95 °C/0.3 mmHg (lit.)
bp
-
bp
170-172 °C/20 mmHg (lit.)
bp
68-70 °C/5 mmHg (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
-
refractive index
n20/D 1.517
refractive index
n20/D 1.551
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.427
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)