Fortfahren mit
777978
CdTe core-type quantum dots
COOH functionalized, fluorescence λem 710 nm, powder
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
CdTe core-type quantum dots, Fluorescent nanocrystals, QDs, artificial atoms
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 219,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CdTe
UNSPSC Code:
26111700
EC Number:
215-149-9
NACRES:
NA.23
€ 219,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
fluorescence
λem 710 nm, , quantum yield ≥15%
storage temp.
2-8°C
Application
Cadmium Telluride Quantum Dots (CdTe QDs) are available in solid form. They are coated with carboxyl groups which makes them water soluble to make aqueous solutions. These carboxyl functionalized hydrophilic quantum dots can be further conjugated for use as labels. CdTe QDs can be used for optical and display applications; solar cells and biomedical applications.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
777994777951777935
description
COOH functionalized, fluorescence λem 710 nm, powder
description
COOH functionalized, fluorescence λem 770 nm, powder
description
COOH functionalized, fluorescence λem 610 nm, powder
description
COOH functionalized, fluorescence λem 520 nm, powder
fluorescence
, quantum yield ≥15%, λem 710 nm
fluorescence
λem 770 nm, , quantum yield 10%
fluorescence
, quantum yield 48%, λem 610 nm
fluorescence
λem 520 nm, , quantum yield 36%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CdTe core-type quantum dots
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1306-25-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Which is the excitation wavelength for this product?
    1 answer
    1. The excitation wavelength for this material is not reported on a lot to lot basis. However, historical data indicates quantum yields of approximately 20% at 488 nm.
      Helpful?
  2. Are these single photon emitters?
    1 answer
    1. This product has not been specifically tested as single-photon emitters. CdTe core-type quantum dots can potentially function as single-photon emitters, the performance in this regard is highly dependent on the specific characteristics and the experimental conditions.
      Helpful?
  3. What is the size of the quantum dots?
    1 answer
    1. This product has a core diameter of 4.7 nm.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review