Merck
775576
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-iodo-pyridine
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3ClIN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.44
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
71-81 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
iodo
SMILES String
Clc1ccncc1I
InChI
1S/C5H3ClIN/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3H
InChIKey
GPFGRYFMMHDHGA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)