Merck
775339
Sigma-Aldrich
Dichloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)-2-imidazolidinylidene][(2-isopropoxy)(5-pentafluorobenzoylamino)benzylidene]ruthenium(II)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C44H50Cl2F5N3O2Ru
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
919.85
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
157-180 °C (decomposition)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[Ru](=CC1=C(OC(C)C)C=CC(NC(C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)=O)=C1)(Cl)=C3N(C4=C(C(C)C)C=CC=C4C(C)C)CCN3C5=C(C(C)C)C=CC=C5C(C)C
InChI
1S/C27H38N2.C17H12F5NO2.2ClH.Ru/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;1-7(2)25-10-5-4-9(6-8(10)3)23-17(24)11-12(18)14(20)16(22)15(21)13(11)19;;;/h9-14,18-21H,15-16H2,1-8H3;3-7H,1-2H3,(H,23,24);2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
XOFWGECEXOWWQY-UHFFFAOYSA-L
Rechtliche Hinweise
Umicore M7 catalysts are sold in cooperation with Umicore and OmegaCat Systems for research purposes only.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)