Fortfahren mit
774545
Nickel oxide
Ni(II), nanowires, diam. × L ~20 nm × 10 μm
Synonym(e):
Nickel Monoxide, Nickel oxide, Nickel(II) oxide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 492,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NiO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.69
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
EC Number:
215-215-7
MDL number:
eCl@ss:
38190702
€ 492,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Nickel(II)-oxid, nanowires, diam. × L ~20 nm × 10 μm
form
nanowires
Quality Segment
diam. × L
~20 nm × 10 μm
color
black
density
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
solar energy
SMILES string
[Ni]=O
InChI
1S/Ni.O
InChI key
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Application
Nickel oxide nanowires have been studied for use in magnetic memory devices; as well as in luminescent materials.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
203882399523637130
description
nanowires, diam. × L ~20 nm × 10 μm
description
99.99% trace metals basis
description
green, −325 mesh, 99%
description
nanopowder, ≤50 nm particle size (SEM), 99.8% trace metals basis
form
nanowires
form
powder and chunks
form
powder
form
nanopowder
density
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
density
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
density
6.67 g/mL, 6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
density
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
color
black
color
green
color
green
color
green to black
diam. × L
~20 nm × 10 μm
diam. × L
-
diam. × L
-
diam. × L
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nickel(II)-oxid
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1313-99-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)