773697
Monolayer graphene film
1 cm x 1 cm on copper foil, avg. no. of layers, 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
film
Leistungsmerkmale
avg. no. of layers 1
Widerstand
600 Ω/sq
L × B × Dicke
1 cm × 1 cm × (theoretical) 0.345 nm, Monolayer graphene film
1.5 cm × 1.5 cm × 25 μm, copper foil substrate
Allgemeine Beschreibung
Growth Method: CVD synthesis
Transfer Method: Clean transfer method
Quality Control: Optical Microscopy & Raman checked
Size: 1 cm x 1 cm
Appearance (Color): Transparent
Transparency: >97%
Appearance (Form): Film
Coverage: >95%
Number of graphene layers: 1
Thickness (theoretical): 0.345 nm
FET Electron Mobility on Al2O3: 2; 000 cm2/V·s
FET Electron Mobility on SiO2/Si (expected): 4; 000 cm2/V·s
Sheet Resistance: 600 Ohms/sq.
Grain size: Up to 10 μm
Substrate Copper Foil
Thickness: 25μm
Both sides: Graphene/Cu/Graphene
Packaging - 4 units/pack
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Fluorescence quenching microscopy visualizes 2D materials like graphene and MoS2 rapidly, inexpensively, and with high fidelity.
Recent demand for electric and hybrid vehicles, coupled with a reduction in prices, has caused lithium-ion batteries (LIBs) to become an increasingly popular form of rechargeable battery technology.
Graphene's unique properties spark interdisciplinary interest; its honeycomb structure offers electrical, optical, and mechanical marvels.