Merck
771090
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-formyl-4-hydroxybenzoate
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
67-73 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
ester
SMILES String
CCOC(=O)c1ccc(O)c(C=O)c1
InChI
1S/C10H10O4/c1-2-14-10(13)7-3-4-9(12)8(5-7)6-11/h3-6,12H,2H2,1H3
InChIKey
WOANOAGQWVVXQR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)