Fortfahren mit
77047
3-Pentensäure
is mainly present in the trans-form (≥90% GC), ≥95.0% (sum of isomers, GC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 92,40
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH=CHCH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1743187
Assay:
≥95.0% (sum of isomers, GC)
Form:
liquid
€ 92,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95.0% (sum of isomers, GC)
form
liquid
quality
is mainly present in the trans-form (≥90% GC)
refractive index
n20/D 1.435
bp
192-194 °C (lit.)
density
0.986 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
C\C=C\CC(O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-3H,4H2,1H3,(H,6,7)/b3-2+
InChI key
UIUWNILCHFBLEQ-NSCUHMNNSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
458971816565980
description
is mainly present in the trans-form (≥90% GC), ≥95.0% (sum of isomers, GC)
description
mixture of isomers, >97.0% (sum of isomers, GC)
description
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
description
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥95.0% (sum of isomers, GC)
assay
>97.0% (sum of isomers, GC)
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.986 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.913 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.692 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.811 g/mL at 25 °C, 0.819 g/mL at 20 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.435
refractive index
n20/D 1.462
refractive index
n20/D 1.475
refractive index
n20/D 1.411, n/D 1.41
bp
192-194 °C (lit.)
bp
236-242 °C (lit.)
bp
-
bp
129-131 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
203.0 °F - closed cup
flash_point_c
95 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)