767891
1,3-Dihydroxyacetone-2-13C dimer
99% 13C, 95% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99% 13C
Assay
95% (CP)
Form
solid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC[13C]1(O)CO[13C](CO)(O)CO1
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-5(9)3-12-6(10,2-8)4-11-5/h7-10H,1-4H2/i5+1,6+1
InChIKey
KEQUNHIAUQQPAC-MPOCSFTDSA-N
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable