Merck
767255
Sigma-Aldrich
Polyester bis-MPA dendron, 32 hydroxyl, 1 allyl
generation 5, 95%
About This Item
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Beschreibung
hydroxyl surface groups
Assay
95%
Form
solid
Mol-Gew.
generation 5
Leistungsmerkmale
focal point allyl
Anzahl Oberflächengruppen
32
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
calculated mol. wt. 3657.7
Anwendung
Allyl dendrons can be coupled to thiol functional molecules
Sonstige Hinweise
Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxyl-methyl)propionic acid
Rechtliche Hinweise
Manufactured by Polymer Factory Sweden AB
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)