Merck
767220
Sigma-Aldrich
Polyester bis-MPA dendron, 2 hydroxyl, 1 azide
generation 1, 97%
Synonym(e):
bisMPA dendrimer, bisMPA dendron
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Beschreibung
hydroxyl surface groups
Assay
97%
Form
liquid
Mol-Gew.
generation 1
Leistungsmerkmale
focal point azide
Anzahl Oberflächengruppen
2
Brechungsindex
n20/D 1.478
Dichte
1.120 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(CO)(CO)C(=O)OCCCCCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C11H21N3O4/c1-11(8-15,9-16)10(17)18-7-5-3-2-4-6-13-14-12/h15-16H,2-9H2,1H3
InChIKey
VIVYDDCPJPJOCJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
calculated mol. wt. 259.3
Anwendung
Azide dendrons can be coupled to acetylene functionalized molecules, including acetylene dendrons to form asymmetric dendrimers.
Sonstige Hinweise
Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxyl-methyl)propionic acid
Rechtliche Hinweise
Manufactured by Polymer Factory Sweden AB
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)