Merck
766771
Sigma-Aldrich
3-Iodo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7IN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
109-117 °C
Funktionelle Gruppe
iodo
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cc1ccn2c(I)cnc2c1
InChI
1S/C8H7IN2/c1-6-2-3-11-7(9)5-10-8(11)4-6/h2-5H,1H3
InChIKey
JHYOINIROVIUFH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)