Fortfahren mit
765767
1,1,1-Trifluoro-3-methylbutan-2-one
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 241,00
€ 180,75
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H7F3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.10
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
€ 180,75
Listenpreis€ 241,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.320
bp
52-60 °C/760 mmHg
density
1.080 g/mL at 25 °C
functional group
fluoro, ketone
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)C(C)C
InChI
1S/C5H7F3O/c1-3(2)4(9)5(6,7)8/h3H,1-2H3
InChI key
NLCCAFQWEKMQLM-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T62804177814540323
description
97%
description
97%
description
99%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
99%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
52-60 °C/760 mmHg
bp
22 °C (lit.)
bp
54.8 °C (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
density
1.080 g/mL at 25 °C
density
1.252 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.13 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.259 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.320
refractive index
n20/D 1.3 (lit.)
refractive index
n20/D 1.401 (lit.)
refractive index
n20/D 1.316 (lit.)
Still not finding the right product?
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
-2.2 °F
Flammpunkt (°C)
-19 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)