Merck
764159
Sigma-Aldrich
1-(Bromomethyl)adamantane
97%
Synonym(e):
1-Adamantylmethyl bromide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H17Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.16
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
40-45 °C
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C11H17Br/c12-7-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10H,1-7H2
InChIKey
RLRBYCAVZBQANU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)