Wichtige Dokumente
763810
Tributyl(pentafluorophenyl)stannane
90%
Synonym(e):
Tributyl(pentafluorophenyl)tin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
90%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
core: tin
reagent type: catalyst
reaction type: Stille Coupling
Verunreinigungen
3-4% pentafluorobenzene
3-4% tributyltin chloride
Dichte
1.298 g/mL at 25 °C
SMILES String
FC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C6F5.3C4H9.Sn/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9;3*1-3-4-2;/h;3*1,3-4H2,2H3;
InChIKey
JHHIELWIJDNKDR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)