Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 81,10 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4ClIO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.45
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
73-79 °C
functional group
chloro, iodo
SMILES string
Oc1ccc(Cl)c(I)c1
InChI
1S/C6H4ClIO/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3,9H
InChI key
UPIATGHEVZKVRT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?