Merck
76080
Sigma-Aldrich
Palladium(II)-oxid Hydrat
70-80% Pd basis
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
OPd · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.42 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
70-80% Pd basis
Form
powder
Zusammensetzung
H2O, 0.5-1.5 mol/mol
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: palladium
SMILES String
O=[Pd].[H]O[H]
InChI
1S/H2O.O.Pd/h1H2;;
InChIKey
CJCUJYURPLYQOL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hydrogenation catalyst
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable