Merck
760226
Sigma-Aldrich
2-Pyridinepropionic acid
97%
Synonym(e):
3-(2-Pyridyl)propionic acid, 3-(Pyridin-2-yl)propionic acid
Größe auswählen
1 G
€ 197,00
€ 197,00
Voraussichtliches Versanddatum29. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 197,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H9NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 197,00
Voraussichtliches Versanddatum29. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
140-145 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
n1c(cccc1)CCC(=O)O
InChI
1S/C8H9NO2/c10-8(11)5-4-7-3-1-2-6-9-7/h1-3,6H,4-5H2,(H,10,11)
InChIKey
AZYKGQOIAGPVCK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)