Fortfahren mit
760110
4-Cyano-4-[(dodecylsulfanylthiocarbonyl)sulfanyl]pentanol
Synonym(e):
Dodecyl Thiol Cyano Thiol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 198,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 683,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H35NOS3
Molekulargewicht:
389.68
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
€ 198,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥96.5% (HPLC)
Quality Segment
form
solid or liquid (Powder or Solid or Crystals or Chunk(s) or Semi-solid or Liquid)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCSC(=S)SC(C)(CCCO)C#N
InChI
1S/C19H35NOS3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-23-18(22)24-19(2,17-20)14-13-15-21/h21H,3-16H2,1-2H3
InChI key
SAFBIHFUHZPVOZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) polymerisation is used to produce narrow polydispersity polymers of complex architecture. 4-Cyano-4-[(dodecylsulfanylthiocarbonyl)sulfanyl]pentanol is an hydroxyl functionalised trithiocarbonate RAFT agent.It is used as a dual initiator for RAFT and ring opening polymerisation to form well-defined block copolymers. They have good control of polymerisation for a wide range of vinyl monomers.
Application
Initiator for RAFT and ring opening polymerisation of block copolymers derived from vinyl monomers of styrene, metacryalte, acrylamide and cyclic monomers.
Features and Benefits
Good hydrolytic stability, suitable for a wide range of monomers and reaction conditions.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
722995723274753033
description
-
description
-
description
97% (HPLC)
description
average Mn 10,000
assay
≥96.5% (HPLC)
assay
-
assay
97% (HPLC)
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
form
solid or liquid (Powder or Solid or Crystals or Chunk(s) or Semi-solid or Liquid)
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-09-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review