Fortfahren mit
75993
Palladium auf Aktivkohle
greener alternative
Umweltfreundlichere Alternative
10% Pd basis (based on dry substance), paste, moistened with water
Synonym(e):
Pd/C
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 172,00
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 557,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Pd
UNSPSC Code:
12141733
eCl@ss:
38191001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 172,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Palladium auf Aktivkohle, moistened with water, 10% Pd basis (based on dry substance)
Quality Segment
form
paste
quality
moistened with water
contains
~50% water as stabilizer
reaction suitability
core: palladium, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
10% Pd
greener alternative category
SMILES string
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI key
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
General description
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die einen oder mehrere der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der katalytischen Effizienz verbessert. Weitere Informationen finden sie hier.
Application
Katalysator für die Hydrierung von Alkenen, Alkinen, Ketonen, Nitrilen, Iminen, Aziden, Nitrogruppen, Benzoiden und heterozyklischen Aromaten; verwendet für die Hydrogenolyse von Cyclopropanen, Benzylderivaten, Epoxiden, Hydrazinen und Haliden; verwendet für die Dehydrierung von Aromaten und die Deformylierung von Aldehyden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
759917599076063
description
moistened with water, 10% Pd basis (based on dry substance)
description
moistened with water, 5% Pd basis (based on dry substance)
description
10% Pd basis
description
moistened with water, 10-20% Pd basis (based on dry substance)
reaction suitability
core: palladium, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Stille Coupling, reagent type: catalyst, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction suitability
core: palladium, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: palladium, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: palladium, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst
form
paste
form
paste
form
powder
form
lumps
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
concentration
10% Pd
concentration
5% Pd (based on dry substance)
concentration
10% Pd
concentration
10-20% Pd (based on dry substance)
quality
moistened with water
quality
moistened with water
quality
-
quality
moistened with water
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Palladium auf Aktivkohle
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)