Merck
759775
Sigma-Aldrich
6-Chloro-2-iodopurine
97%
Synonym(e):
2-Iodo-6-chloropurine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H2ClIN4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
198-203 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
iodo
SMILES String
Clc1nc(I)nc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H2ClIN4/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H,8,9,10,11)
InChIKey
SZRNPDHDBPGZOA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)