Merck
759627
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-3-(2-thiazolyl)oxetane
97%
Synonym(e):
3-(2-Thiazolyl)-3-oxetanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
114-116 °C
Funktionelle Gruppe
ether
hydroxyl
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC1(COC1)c2nccs2
InChI
1S/C6H7NO2S/c8-6(3-9-4-6)5-7-1-2-10-5/h1-2,8H,3-4H2
InChIKey
XHKXULROAWMQOJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)