Merck
755540
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,2-dibromodiethylphosphonoacetate
97%
Synonym(e):
2,2-Dibromo-2-(diethoxyphosphinyl)acetic acid ethyl ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H15Br2O5P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
381.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
Brechungsindex
n20/D 1.493
Dichte
1.636 at 25 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
ester
phosphonate
SMILES String
CCOC(=O)C(Br)(Br)P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H15Br2O5P/c1-4-13-7(11)8(9,10)16(12,14-5-2)15-6-3/h4-6H2,1-3H3
InChIKey
XKZDOIGWQFLTMZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Coupling partner in Suzuki-Miyuara C-C bond formations
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)