754838
Palmitoleic acid-1,2,3,7,8-13C5
99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonym(e):
cis-9-Hexadecenoic acid-1,2,3,7,8-13C5
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
95% (CP)
Form
liquid
bp
162 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
0.5 °C (lit.)
Dichte
0.912 g/mL at 20 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+5
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[13C]([13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]/C=C\CCCCCC)=O
InChI
1S/C16H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h7-8H,2-6,9-15H2,1H3,(H,17,18)/b8-7-/i9+1,10+1,14+1,15+1,16+1
InChIKey
SECPZKHBENQXJG-NCGYOEDCSA-N
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
143.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
62 °C - closed cup