Merck
754811
Sigma-Aldrich
4,4′-Dibromo-2,2′-biphenyldiamine
97%
Synonym(e):
2,2′-Diamino-4,4′-dibromobiphenyl
Größe auswählen
1 G
€ 64,90
€ 64,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 64,90
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 64,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
113-118 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Nc1cc(Br)ccc1-c2ccc(Br)cc2N
InChI
1S/C12H10Br2N2/c13-7-1-3-9(11(15)5-7)10-4-2-8(14)6-12(10)16/h1-6H,15-16H2
InChIKey
KZDMFBDNQPKWNM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)