Wichtige Dokumente
753882
CdSeS/ZnS alloyed quantum dots
COOH functionalized, fluorescence λem 630 nm, 6 nm diameter, 1 mg/mL in H2O
Synonym(e):
QD carboxyl functionalized, Fluorescent Nanocrystals, Trilite™
About This Item
Qualitätsniveau
Form
liquid
Konzentration
1 mg/mL in H2O
Brechungsindex
n20/D 1.496 (lit.)
Durchmesser
6 nm
bp
110-111 °C (lit.)
Fluoreszenz
λem 630 nm
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.
Professor Sharma and colleagues review the synthesis and applications of this novel material. This includes a discussion of the unique properties of quantum dots and their suitability for solar cell applications, along with common synthesis techniques used to develop these materials.
Professor Xiaohu Gao (University of Washington, USA) provides a overview of recent quantum dot (QD) advancements and their potential for advancing bioassay and bioimaging technologies.
Perovskite quantum dots research progresses overcoming challenges, enabling rapid development of light-emitting devices.