Wichtige Dokumente
753653
Gold-Nanopartikel
60 nm diameter, OD 1, stabilized suspension in 0.1 mM PBS, reactant free
Synonym(e):
Au-NP, Goldkolloid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
nanoparticles
suspension
Konzentration
~1.9E+10 particles/mL
OD
1
Durchmesser
60 nm
λmax
536-541 nm
PDI
<0.2
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Au]
InChI
1S/Au
InChIKey
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Gold (Au) nanoparticles have tunable optical and electronic properties and are used in a number of applications including photovoltaics, sensors, drug delivery & catalysis.
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.