Merck
753610
Sigma-Aldrich
Gold-Nanopartikel
20 nm diameter, OD 1, stabilized suspension in 0.1 mM PBS, reactant free
Synonym(e):
Au-NP, Goldkolloid
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
nanoparticles
suspension
Konzentration
~6.54E+11 particles/mL
OD
1
Durchmesser
20 nm
λmax
518-522 nm
PDI
<0.2
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Au]
InChI
1S/Au
InChIKey
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Goldnanopartikel (AuNP), 20 nm, sind kolloidale Nanomaterialien quasidynamischer Natur. Sie weisen u. a. folgende Eigenschaften auf: hohe Stabilität, große Oberfläche, gute Leitfähigkeit und geringe Toxizität. Aufgrund ihrer Oberflächenchemie und Biokompatibilität erweisen sie sich in biologischen Anwendungen als nützlich.
Anwendung
AuNP können für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, wie biomedizinische, elektrochemische und energetisch betriebene Geräte. Sie können auch zur Wirkstoffabgabe und zur Herstellung von Geräten auf Biosensing-Basis verwendet werden.
Rechtliche Hinweise
Produkt von CytoDiagnostics, Inc.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Gold Nanoparticles For Physics, Chemistry And Biology (Second Edition) (2012)
Gold nanoparticles for applications in cancer radiotherapy: Mechanisms and recent advancements
Her S, et al.
Advanced Drug Delivery Reviews, 109(6), 84-101 (2017)
Gold nanoparticles for applications in energy and environment: synthesis and characterization
Chen Y
Rare Metals, 30(1), 116-120 (2011)
Spectroscopic Study of the Interaction of Carboxyl-Modified Gold Nanoparticles with Liposomes of Different Chain Lengths and Controlled Drug Release by Layer-by-Layer Technology
Kanwa N, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 121(50), 11333-11343 (2017)
Various methods of gold nanoparticles (GNPs) conjugation to antibodies
Jazayeri MH, et al.
Sensing and Bio-Sensing Research, 9(6), 17-22 (2016)
Artikel
Sustainable energy sources with high production efficiency are crucial for meeting increasing energy demand.
Steven J. Oldenburg, Ph.D. provides an overview of lateral flow diagnostic assays and discusses the use of ultra-bright reporter particles based on the unique optical properties of gold nanoshells that significantly increase the sensitivity of lateral flow immunoassays.
Gold (Au) nanoparticles have tunable optical and electronic properties and are used in a number of applications including photovoltaics, sensors, drug delivery & catalysis.
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.