Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 503,00 € 377,25 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H21BO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.09
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Form:
liquid
€ 377,25
Listenpreis€ 503,00Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
liquid
Quality Segment
functional group
ether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C(C)(C)O1)(C)OB1C2CCOCC2
InChI
1S/C11H21BO3/c1-10(2)11(3,4)15-12(14-10)9-5-7-13-8-6-9/h9H,5-8H2,1-4H3
InChI key
NLSMOSUUBUCSPL-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description 97% | description - | description 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| form liquid | form solid | form liquid | form powder |
| functional group ether | functional group - | functional group - | functional group - |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?