Fortfahren mit
752185
Benzyl diazoacetate solution
10% in toluene
Synonym(e):
Benzyl 2-diazoacetate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 115,00
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 336,00
€ 252,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H8N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Form:
liquid
€ 115,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Segment
concentration
10% in toluene
refractive index
n20/D 1.504
density
0.894 g/mL at 25 °C
functional group
ester, phenyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[N-]=[N+]=CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C9H8N2O2/c10-11-6-9(12)13-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-6H,7H2
InChI key
JBBKWIFIXPBQGZ-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
752169752150742430
description
10% in toluene
description
15% in toluene
description
15% in toluene
description
~0.5 M in dichloromethane, ≥95.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.504
refractive index
n20/D 1.490
refractive index
n20/D 1.505
refractive index
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solution
density
0.894 g/mL at 25 °C
density
0.875 g/mL at 25 °C
density
0.895 g/mL at 25 °C
density
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
functional group
ester, phenyl
functional group
ester
functional group
ester
functional group
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
45.0 °F
flash_point_c
7.2 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
108-88-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)