Wichtige Dokumente
751839
2,6-Dichloro-3-iodopyridine
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
74-79 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1ccc(I)c(Cl)n1
InChI
1S/C5H2Cl2IN/c6-4-2-1-3(8)5(7)9-4/h1-2H
InChIKey
DPCQIHCGMIPSQV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)