Merck
751790
Sigma-Aldrich
(R)-2-(Aminomethylpyrrolidine dihydrochloride
95%
Synonym(e):
(R)-(2-Pyrrolidinyl)methylamine dihydrochloride, (R)-2-Pyrrolidinemethanamine dihydrochloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H12N2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]22/D +2.0°, c = 0.5% in H2O
mp (Schmelzpunkt)
124-129 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl.Cl.NC[C@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H12N2.2ClH/c6-4-5-2-1-3-7-5;;/h5,7H,1-4,6H2;2*1H/t5-;;/m1../s1
InChIKey
QZRLFKCODRAOAY-ZJIMSODOSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable