751340
4-Stilbenecarboxylic acid
97%
Synonym(e):
4-(2-Phenylethenyl)benzoic acid, 4-Styrylbenzoic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
248-253 °C
SMILES String
OC(=O)c1ccc(\C=C\c2ccccc2)cc1
InChI
1S/C15H12O2/c16-15(17)14-10-8-13(9-11-14)7-6-12-4-2-1-3-5-12/h1-11H,(H,16,17)/b7-6+
InChIKey
IAGXTPCOGVFRSQ-VOTSOKGWSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable