Merck
749567
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2,3-dimethylthiophene
97%
Größe auswählen
1 G
€ 25,80
€ 25,80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 25,80
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7BrS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 25,80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.571
Dichte
1.495 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1scc(Br)c1C
InChI
1S/C6H7BrS/c1-4-5(2)8-3-6(4)7/h3H,1-2H3
InChIKey
GJHAWQJOXYVXFF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
199.9 °F
Flammpunkt (°C)
93.3 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)