Merck
748749
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-iodo-3-pyridinecarbonitrile
97%
Synonym(e):
2-Chloro-3-cyano-4-iodopyridine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H2ClIN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
142-147 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
iodo
nitrile
SMILES String
Clc1nccc(I)c1C#N
InChI
1S/C6H2ClIN2/c7-6-4(3-9)5(8)1-2-10-6/h1-2H
InChIKey
BQFOSZGLMPGGLY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)