Merck
748706
Sigma-Aldrich
2-Methylquinoline-6-boronic acid MIDA ester
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H15BN2O4
Molekulargewicht:
298.10
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
208-213 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc3nc(C)ccc3c2
InChI
1S/C15H15BN2O4/c1-10-3-4-11-7-12(5-6-13(11)17-10)16-21-14(19)8-18(2)9-15(20)22-16/h3-7H,8-9H2,1-2H3
InChIKey
XDZZRHJGLBVWIH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)