Merck
745634
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4BrF2N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.00
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
liquid
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C6H4BrF2N/c7-5-3-10-2-1-4(5)6(8)9/h1-3,6H
InChIKey
KCMMLUVZVBBEFO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)