Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 236,00 € 177,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H11IO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.09
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Assay:
98.0-102.0% (AT)
Form:
powder
€ 177,00
Listenpreis€ 236,00Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98.0-102.0% (AT)
form
powder
functional group
iodo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OI1OC(C)(C)C2=CC=CC=C21
InChI
1S/C9H11IO2/c1-9(2)7-5-3-4-6-8(7)10(11)12-9/h3-6,11H,1-2H3
InChI key
LYUULLIYJCLGFU-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description 98.0-102.0% (AT) | description 95% |
| assay 98.0-102.0% (AT) | assay 95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| functional group iodo | functional group iodo, fluoro |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?