Merck
744344
Sigma-Aldrich
(S,S)-Bicyclo[2.2.1]heptan-2,5-dion
≥98.0% (GC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
PubChem Substanz-ID:
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D -4.3±0.2°, c = 2 in chloroform
SMILES String
O=C1C[C@@H]2C[C@H]1CC2=O
InChI
1S/C7H8O2/c8-6-2-4-1-5(6)3-7(4)9/h4-5H,1-3H2/t4-,5-/m0/s1
InChIKey
RVFBNLMXCXFOET-WHFBIAKZSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)