Wichtige Dokumente
744158
Dimethylamin
≥99.8%
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
1.55 (15 °C, vs air)
Dampfdruck
1277 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.8%
Form
liquefied gas
Selbstzündungstemp.
753 °F
Expl.-Gr.
14.4 %
bp
7 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−93 °C (lit.)
Dichte
0.68 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CNC
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
InChIKey
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
19.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-6.7 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?