Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 416,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H16BrNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
346.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95.0% (AT)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95.0% (AT)
form
powder
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
functional group
Fmoc, bromo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrCCNC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C17H16BrNO2/c18-9-10-19-17(20)21-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16H,9-11H2,(H,19,20)
InChI key
GDIPNIOJNLDDRP-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?