Merck
741299
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine
95%
Synonym(e):
3-Bromo-6-(difluoromethyl)pyridine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4BrF2N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
35-40 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)c1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C6H4BrF2N/c7-4-1-2-5(6(8)9)10-3-4/h1-3,6H
InChIKey
QXLZRIGSWWQOLG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
192.9 °F
Flammpunkt (°C)
89.4 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)